Fortfahren mit
ABC327
Anti-PD-L2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PD-L2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC969HPA013411ABC324
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
human ... CD274(29126)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
Programmed Cell Death Ligand 2 (PD-L2, PD-1 Ligand 2, PDCD1 Ligand 2), auch bekannt als Butyrophilin B7-DC (B7-DC), ist ein Mitglied der BTN/MOG-Familie und der Immunglobulin-Superfamilie, von dem angenommen wird, dass es als negativer Regulator der T-Zell-Aktivierung wirkt. PD-L2 spielt möglicherweise eine Rolle bei der Stimulierung einer immunogenen Reaktion durch einen anderen Rezeptor als PD-1. PD-L2 wird in Herz, Plazenta, Bauchspeicheldrüse, Lunge und Leber stark und in Milz, Lymphknoten und Thymus nur schwach exprimiert.
~31 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt 2 Isoformen mit ~21 kDa und eine Isoform mit ~31 kDa. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen PD-L2 entspricht.
Application
Der Anti-PD-L2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den programmed cell death 1 Ligand 1 abzielt. & wurde in Western Blotting, IHC (Paraffin) & Immunfluoreszenz getestet.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: 2,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies PD-L2 in Mäusegehirngewebe nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: 20 μg/ml aus einer repräsentativen Charge wies PD-L2 in Gehirnzellen der Maus nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt nur die größte Isoform mit ~31 kDa.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies PD-L2 in 15 µg Raji-Zelllysat nach.
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC32704053252901331