SRP0110
HDAC-8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CDA07, HD8, HDACL1, Histone deacetylase 8, Histone deacetylase-like 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Wirksamkeit
≥0.001 units/mg
Mol-Gew.
42.4 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC8(55869)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable