Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.26
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
liquid
color
colorless to yellow
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(CCCN=C=S)C
InChI key
LELAOEBVZLPXAZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iberin is a natural isothiocyanates from cruciferous vegetables (cabbage, red cabbage, horseradish) that potently inhibits toll-like receptors (TLRs) signaling. Iberin covalently binds to TLR4 and TLR2, which inhibits TLR dimerization. Iberin exhibits potent antioxidant, anticancer, and antimicrobial activities. It is quorum-sensing inhibitor (QSI) of the bacterial pathogen Pseudomonas aeruginosa through downregulation of the Gac/Rsm QS network.
Inhibits toll-like receptors (TLRs); natural isothiocyanates from cruciferous vegetables
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?