SML3635
AGX51
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AGX 51, AGX-51, N-[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(2-methoxyphenyl)propyl]-N-(phenylmethyl)propenamide, N-[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(2-methoxyphenyl)propyl]-N-benzylpropanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable