zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H35ClN6O3S
Molekulargewicht:
595.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C2=CC(CNCCCCSC[C@@H]3[C@@H]4[C@H]([C@H](N5C6=C(C(N)=NC=N6)N=C5)O3)OC(C)(O4)C)=CC=C2)C=C1
InChI
1S/C30H35ClN6O3S/c1-30(2)39-25-23(38-29(26(25)40-30)37-18-36-24-27(32)34-17-35-28(24)37)16-41-13-4-3-12-33-15-19-6-5-7-21(14-19)20-8-10-22(31)11-9-20/h5-11,14,17-18,23,25-26,29,33H,3-4,12-13,15-16H2,1-2H3,(H2,32,34,35)/t23-,25-,26-,29-/m1/s1
InChI key
BTSGMZSEWQTVAJ-CTDWIVFPSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative control probe for selective and cell-active PRMT7 inhibitor SGC8158
SGC8158N is a negative control probe for selective and cell-active PRMT7 inhibitor SGC8158.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?