SML3566
SUN11602
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[4-[[2-(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylanilino)acetyl]-methylamino]piperidin-1-yl]methyl]benzamide, 4-[[4-[[2-[(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylphenyl)amino]acetyl]methylamino]-1-piperidinyl]methyl]benzamide, SUN 11602, SUN-11602
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable