Fortfahren mit
SML0560
BRACO19 hydrochloride
≥96% (HPLC), powder, telomerase inhibitor
Synonym(e):
N,N′-(9-(4-(Dimethylamino)phenylamino)acridine-3,6-diyl)bis(3-(pyrrolidin-1-yl)propanamide) hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
€ 517,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H43N7O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
593.76 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BRACO19 hydrochloride, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN(C)c1ccc(Nc2c3ccc(NC(=O)CCN4CCCC4)cc3nc5cc(NC(=O)CCN6CCCC6)ccc25)cc1
InChI
1S/C35H43N7O2.3ClH/c1-40(2)28-11-7-25(8-12-28)38-35-29-13-9-26(36-33(43)15-21-41-17-3-4-18-41)23-31(29)39-32-24-27(10-14-30(32)35)37-34(44)16-22-42-19-5-6-20-42;;;/h7-14,23-24H,3-6,15-22H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,39);3*1H
InChI key
MJAPNWJRLLDPAB-UHFFFAOYSA-N
Application
BRACO19 hydrochloride has been used to study the role of antiviral activity of G4-stabilizing agents in cells infected with latent human immunodeficiency virus -1 (HIV-1).
Biochem/physiol Actions
BRACO19 is a telomerase inhibitor that stabilizes G-quadruplexes, targeting telomeric G-quadruplexes, inducing DNA damage and cell-cycle arrest.
BRACO19 stabilizes G-quadruplexes; telomerase inhibitor.
Telomerase is associated with tumor progression and is highly expressed in a number of tumors. BRACO19 is known to prevent the capping and catalytic action of telomerase and thus, might serve as an effective therapeutic approach for cancer treatment. BRACO19 establishes antiviral activity against HIV (human immunodeficiency virus).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0755SML0667SML2045
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)