Fortfahren mit
SML3180
PZ15227
≥98% (HPLC), senolytic agent targeting BCL-XL protein, powder
Synonym(e):
4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-[4-[4-[4-[[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]methyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-1-oxobutyl]-1-piperazinyl]-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide, PZ 15227
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C71H82ClF3N12O12S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1484.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PZ15227, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=C(CN3CCN(C4=CC=C(C(NS(C5=CC=C(N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(C(CCCN8C=C(COCCOCCNC9=C%10C(C(N(C%11CCC(NC%11=O)=O)C%10=O)=O)=CC=C9)N=N8)=O)CC7)C(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C5)(=O)=O)=O)C=C4)CC3)C1
InChI
1S/C71H82ClF3N12O12S3/c1-70(2)27-25-57(48-13-17-51(72)18-14-48)50(43-70)44-83-33-35-84(36-34-83)54-19-15-49(16-20-54)66(90)80-102(96,97)56-21-22-59(62(42-56)101(94,95)71(73,74)75)77-52(47-100-55-8-4-3-5-9-55)26-30-82-31-37-85(38-32-82)64(89)12-7-29-86-45-
InChI key
OWEARFNXBBNNKR-ADXOFTSBSA-N
General description
PZ15227 is a proteolysis targeting chimeras (PROTACs) based senolytic agent targeting BCL-XL protein. It is a derivative of ABT-263, a Bcl-2 family protein inhibitor. PZ15227 degrades Bcl-xl by recruiting celebron (CRBN) E3 ligase in senescent cells but not in platelets. Comparative to its parent compound, PZ15227 is less toxic to human platelets because of low CRBN expression in platelets.
Biochem/physiol Actions
Bcl-xl specific PROTAC that potently targets Bcl-xl for degradation by cereblon E3 ligase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3245SML2978SML1932
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)