Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H54FN7O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
867.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC1N2C(C(C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCNC(C4=CC(N5CCC(C6=C(C)N=CN6)CC5)=C(C7=CC=C(F)C(C)=C7)C=C4)=O)=C3C2=O)=O)NC1=O
InChI key
WMBSSRAFHKGIRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
d9A-2 is a potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1 impairs recovery from acid load and is potently cytotoxic to multiple cancer cell lines. Also, d9A-2 incites degradation of some SLC9 members including closely related SLC9A2 and SLC9A4, distant SLC9A7 and SLC9B1. d9A-2 comprise w9A ligand binding to SLC9A1 and the phthalimide-based CRBN binder.
potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?