Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 € 85,85 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H55N7O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
850.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C(N1CCN2CCOCC2)=C(C3=C1C(C4=C(N(N=C4C)C)COC5=CC=C(C=C5)N6CCN(CC6)S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C3)CCCOC7=C8C=CC=CC8=CC=C7.[H]Cl
InChI key
MRLDHNSBXWSDDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A BH3 mimetic that targets MCL-1 with high affinity and selectivity. Selectively inhibits cancer survival in a MCL-1-dependent manner.
A-1210477 is a BH3 mimetic that targets MCL-1 with high affinity (Ki = 0.43 nM) and selectivity (Ki >0.66 μM for BCL-2, BCL-XL, BCL-W, and A1), exhibiting little to no activity toward panels of 80 kinases (IC50 >8.5 μM) and 21 GPCRs (IC50 & EC50 >10 μM). A-1210477 selectively inhibits the survival of MCL-1-dependent (IC50 ~4 μM/multiple myeloma H929, 5.3 μM/NSCLC H2110, 7.2 μM/NSCLC H23), but not BCL-2-dependent RS4;11, cultures via apoptosis induction and potentiates BCL-2/BCL-XL inhibitor ABT-263 (Navitoclax) killing in a variety of cancer cell cultures where ABT-263 alone is ineffective. A-1210477 is also shown to cause cellular MCL-1 upregulation, most likely due to blocking MCL-1 interaction with BH3-only proteins such as NOXA and MULE known to mediate MCL-1 ubiquitylation for proteasomal degradation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?