Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H63F2N11O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1028.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(CC1)N2N=C(C3=C2CCN(C3)C(NC)=O)N4C5=C(CCC4)C=C(C6=CN(N=C6)C)C(C(F)F)=C5)CCOCCOCCOCCOCCNC7=CC=C(C8=C7)C(N(C8=O)C9C(NC(CC9)=O)=O)=O
InChI
1S/C51H63F2N11O10/c1-54-51(70)61-17-11-41-40(31-61)47(62-14-3-4-32-26-37(33-29-56-59(2)30-33)38(46(52)53)28-43(32)62)58-64(41)35-9-15-60(16-10-35)45(66)12-18-71-20-22-73-24-25-74-23-21-72-19-13-55-34-5-6-36-39(27-34)50(69)63(49(36)68)42-7-8-44(65)57-48(42
InChI key
ILVRLRGBSSFKIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP)
dCBP-1 is a highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP) that potently inhibits enhancer-mediated transcription. dCBP-1 induces complete loss of p300/CBP in multiple cellular models of multiple myeloma.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?