Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,90 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 362,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClN2O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ncc(cc1)OC[C@@H]2NCC2
InChI
1S/C9H11ClN2O/c10-9-2-1-8(5-12-9)13-6-7-3-4-11-7/h1-2,5,7,11H,3-4,6H2/t7-/m1/s1
InChI key
MKTAGSRKQIGEBH-SSDOTTSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes
Tebanicline (ABT-594) is a partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes. It is a less toxic analog of epibatidine with potent antinociceptive effects.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2803-25MG | 04061841790990 |