Fortfahren mit
SML2049
AR-R17779 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-AR-R 13489 HCl, (-)-AR-R13489 HCl, (-)-Spiro[1-azabicyclo[2.2. 2]octane-3,5′-oxazolidin]-2′-one hydrochloride; (3S)-Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5′-oxazolidine]-2′-one hydrochloride, (S)-AR-R 13489 HCl, (S)-AR-R13489 HCl, AR-R 17779 HCl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 98,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -59 to -69°, c = 1.0 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1O[C@@]2(CN1)CN3CCC2CC3.Cl
InChI
1S/C9H14N2O2.ClH/c12-8-10-5-9(13-8)6-11-3-1-7(9)2-4-11;/h7H,1-6H2,(H,10,12);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
XGLBLUBBDSJBIU-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
AR-R17779 is a nicotinic acetylcholine receptor alpha7 full agonist that targets α7 nAChR with high affinity (Ki = 92 nM/rat α7 against 5 nM α-BTX vs.16 μM/rat α4β2 against 3 nM (-)-nicotine) and selectivity (EC50 = 6.2/10/12.7 μM using human/rat/monkey α7 nAChR-Xenopus oocyte by whole cell voltage clamp, no antagonistic activity against acetylcholine using human α4β2-, α3β4-, α3β2-, α3β2α5-expressing oocytes or antagonistic activity against 5-HT using rat 5HT3a-exxpressing oocytes). AR-R17779 exhibits cognition-improving efficacy in rats (1-20 mg/kg s.c) and mice (1-20 mg/kg i.p.) in vivo and is widely employed for studying other α7 nAChR-dependent physiological functions.
Selective high affinity nicotinic acetylcholine receptor alpha7 (α7 nAChR) full agonist with in vivo cognition-improving efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0635P0689567028
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, water: 25 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)