SML2746
SRS11-92
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(Cyclohexylamino)-3-[(phenylmethyl)amino]-benzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(benzylamino)-4-(cyclohexylamino)benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to yellow-brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3