Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.270,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
functional group
amine, imine, ketone
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(=O)\N=C1\C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
URNSECGXFRDEDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reaktant beteiligt an:
- Redox-Reaktionen
- Hydrohalogenierung
- pH-abhängigen Reaktionen: in sauren Medien wird er hydrolysiert, in alkalischen Medien hydroxyliert und bei mittleren pH-Werten dimerisiert
- Vermittlung von Acetaminophenhepatotoxizität
- Studien zu Identifizierung des Nutzens von Acetaminophen zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen
Other Notes
Acetaminophenmetabolit, der mit Serumproteinen reagiert.
Disclaimer
Empfindlich gegenüber Luft, Feuchtigkeit und Licht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99% | description 97% | description ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form crystals |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group amine, imine, ketone | functional group amide | functional group amide, ketone | functional group amide |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?