Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 315,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC1=CC=C(C(NC2=C(N)C=CC(C3=CC=CS3)=C2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H17N3O2S/c1-12(23)21-15-7-4-13(5-8-15)19(24)22-17-11-14(6-9-16(17)20)18-3-2-10-25-18/h2-11H,20H2,1H3,(H,21,23)(H,22,24)
InChI key
ABZSPJVXTTUFAA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2
TPB is a potent and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2. TPB potentiates gnidimacrin activation of latent HIV-1 in cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?