Fortfahren mit
SML2208
BRD6989
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-3-cyano-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-5,6,7,8-tetrahydroquinoline, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarbonitrile
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,20
€ 65,62
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
€ 213,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 65,62
Listenpreis€ 77,20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(CCC(C)C2)=C2C(C3=CN=CC=C3)=C1C#N
InChI
1S/C16H16N4/c1-10-4-5-14-12(7-10)15(11-3-2-6-19-9-11)13(8-17)16(18)20-14/h2-3,6,9-10H,4-5,7H2,1H3,(H2,18,20)
InChI key
QSYBDNXNOJIKML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD6989 is an inhibitor of cyclin-dependent kinase 8 (CDK8) that upregulates production of interleukin-10 (IL-10). BRD6989 was shown to bind cyclin C–CDK8 complex selectively with an IC50 value ∼200 nM and to inhibit the kinase activity of recombinant cyclin C–CDK8 or cyclin C–CDK19 complexes with IC50 values ∼500 nM and >30 μM, respectively. It enhanced the production interleukin-10 (IL-10) enhances IL-10 production in activated human and murine macrophages and dendritic cells with an EC50 value ∼1 μM.
Inhibitor of cyclin-dependent kinase 8 (CDK8) that upregulates production of interleukin-10 (IL-10)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1246SML2819SML2664
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)