SML1935
Nimorazole
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)morpholine, K 1900, K-1900, K1900, NSC 107524, NSC-107524, NSC107524
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1[n](cnc1)CCN2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
InChIKey
MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)