SML1147
IQ-1
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2-(4-Acetylphenyl)diazenyl]-2-(3,4-dihydro-3,3-dimethyl-1(2H)-isoquinolinylidene)-acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
InChIKey
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable