Fortfahren mit
32382
Carbuterol-acetat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
[5-(2-tert.-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl]-harnstoff -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 772,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21N3O3 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 772,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
storage condition
under inert gas
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(C)(C)C)C1=CC(NC(N)=O)=C(O)C=C1.CC(O)=O
InChI
1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
InChI key
BEVBPQODLKHLCT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
321433234332154
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
VETRANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS008208-250MG04061828939060
32382-10MG04061826709061