Fortfahren mit
SML1578
Aftin-4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[methyl(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, Amyloid-β Forty-Two Inducer 4, N6-Methyl-(R)-roscovitine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)N(Cc3ccccc3)C)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O/c1-5-16(12-27)22-20-23-18(25(4)11-15-9-7-6-8-10-15)17-19(24-20)26(13-21-17)14(2)3/h6-10,13-14,16,27H,5,11-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)/t16-/m1/s1
InChI key
YPYWONAECUVKHY-MRXNPFEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Aftin-4, an amyloid forty-two inducer, activates γ-secretase, promoting the generation of amyloid-β-1-42 (Aβ1-42) from amyloid-β protein precursor. Aftin-4 increased Aβ-1-42, but not Aβ-1-40 in mouse hipppocampus, accompanied by learning deficits and mitochondrial ultrastructural changes similar to those found in the brains of patients with AD. Aftin-4 can thus be used to induce a rapid, acute Alzheimer′s disease-like toxicity in the rodent brain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7772SML1794C3249
CR8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3249
CR8
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)