Fortfahren mit
SML1454
Otilonium bromide
≥98% (HPLC), muscarinic receptor antagonist, powder
Synonym(e):
N,N-Diethyl-N-methyl-2-[(4-{[2-(octyloxy)benzoyl]amino}benzoyl)oxy]ethanaminium bromide, N,N-Diethyl-N-methyl-2-[[4-[[2-(octyloxy)benzoyl]amino]benzoyl]oxy]-ethanaminium bromide, Octylonium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H43BrN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Otilonium bromide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(OCC[N+](CC)(CC)C)=O)C=C1)C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C29H42N2O4.BrH/c1-5-8-9-10-11-14-22-34-27-16-13-12-15-26(27)28(32)30-25-19-17-24(18-20-25)29(33)35-23-21-31(4,6-2)7-3;/h12-13,15-20H,5-11,14,21-23H2,1-4H3;1H
InChI key
VWZPIJGXYWHBOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Otilonium bromide is an antispasmodic. It contains a red color ACh (acetylcholine) like moiety bound to an aromatic system that ends with an octyl ether.
Biochem/physiol Actions
Otilonium Bromide is a muscarinic receptor antagonist (antimuscarinic).
Otilonium Bromide is a muscarinic receptor antagonist (antimuscarinic). Otilonium Bromide is a quaternary ammonium salt that exerts spasmolytic action selective on the distal gastrointestinal tract. It is used world-wide for the treatment of irritable bowel syndrome (IBS).
Otilonium bromide has the capability to prevent L-type Ca2+ channels and colonic contractile activity. It is a tolerable drug as it is absorbed poorly and has very less side effects.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2001B121S7882
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC and titration), powder
description
-
description
≥98% (TLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
-
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)