Direkt zum Inhalt
SML2975
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans trifluoroacetate
≥95% (HPLC), powder, FRET substrate of SARS-CoV Mpro
Synonym(e):
DABCYL-Lys-Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-Ser-Gly-Phe-Arg-Lys-Met-Glu-EDANS trifluoroacetate, N2-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoyl]-L-lysyl-L-threonyl-L-seryl-L-alanyl-L-valyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-serylglycyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-lysyl-L-methionyl-N-[2-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]ethyl]-L-α-glutamine trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C95H141N25O24S2 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2081.42 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans trifluoroacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light brown to dark red
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans is a fluorescence resonance energy transfer (FRET) substrate for SARS-CoV main protease Mpro (also called 3CLpro) (538 nm with excitation at 355 nm). Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans is suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and other viruses.
FRET substrate suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and some other viruses
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)