Wichtige Dokumente
SML0459
Skyrin
≥98% (HPLC), from Penicillium islandicum
Synonym(e):
Endothianin, Rhodophyscin, Skirin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Penicillium islandicum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Lagerbedingungen
protect from light
Löslichkeit
DMSO: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H18O10/c1-9-3-11-19(13(31)5-9)29(39)23-17(35)7-15(33)21(25(23)27(11)37)22-16(34)8-18(36)24-26(22)28(38)12-4-10(2)6-14(32)20(12)30(24)40/h3-8,31-36H,1-2H3
InChIKey
MQSXZQXHIJMNAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable