Fortfahren mit
677280
Natrium 2′-dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3-sulfonat Hydrat
solid
Synonym(e):
SPhos (wasserlöslich)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
€ 98,25
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
€ 326,25
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34NaO5PS · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.57 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 98,25
Listenpreis€ 131,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natrium 2′-dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3-sulfonat Hydrat,
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
SMILES string
O.[Na+].COc1ccc(c(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.Na.H2O/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MAPQBSXKBDVINV-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
763314638072901906
description
-
description
95%
description
98%
description
95%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
form
solid
form
solid
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
product line
Buchwald Ligand
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
product line
Buchwald Ligand
product line
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)