Fortfahren mit
SML1577
Rubrofusarin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-benzo[g]chromen-4-one, CID 72537, NSC258316
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to very dark red-brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)cc(cc3O)OC)O
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-10(16)14-12(20-7)5-8-4-9(19-2)6-11(17)13(8)15(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FPNKCZKRICBAKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Rubrofusarin is an orange polyketide pigment produced by Fusarium graminearum and other fungal species that exhibit potent anti-cancer and anti-mycobacterial activities. Rubrofusarin is a mycotoxin that inhibits human DNA topoisomerase II-α.. Additionally, Rubrofusarin shows a significant anti-estrogenic activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1649SML1791SML1571
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
color
yellow to very dark red-brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)