SML0295
Dihydromyricetin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on, 3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavanon, Ampelopsin, Ampeloptin, DHM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChIKey
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable