Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 489,00 € 415,65 |
Über diesen Artikel
Produktname
SR 48692, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccnc4cc(Cl)ccc34)C(=O)NC5(C6CC7CC(C6)CC5C7)C(O)=O
InChI
1S/C32H31ClN4O5/c1-41-27-4-3-5-28(42-2)29(27)26-16-24(36-37(26)25-8-9-34-23-15-21(33)6-7-22(23)25)30(38)35-32(31(39)40)19-11-17-10-18(13-19)14-20(32)12-17/h3-9,15-20H,10-14H2,1-2H3,(H,35,38)(H,39,40)
InChI key
DYLJVOXRWLXDIG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NTSR1(4923)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥2 mg/mL (warmed) | solubility H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?