Fortfahren mit
SML0828
FPH2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)thioxureido)-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, 4-[[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, BRD-9424
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16ClN5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(Nc2c[n](nc2C(=O)N)CC)Nc1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C14H16ClN5O2S/c1-3-20-7-10(12(19-20)13(16)21)18-14(23)17-9-6-8(15)4-5-11(9)22-2/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,16,21)(H2,17,18,23)
InChI key
PCHRYHSDDPPZBV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FPH2 (BRD-9424) induced functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro.
FPH2 (BRD-9424) induced functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro. Human induced pluripotent stem (iPS) cells can be differentiated toward hepatocyte-like (iHep) cells, but replication is not great, and cells typically show an immature hepatic phenotype and have limited use as a renewable source of functional human hepatocytes. FPH2 induced hepatocyte doublings at a rate consistent with reported liver regeneration kinetics. FPH2 can be used in conjunction with FH1 (BRD-K4477), which induces a more mature phenotype.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2289SML1906SML1276
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)