Fortfahren mit
SML0015
SR 142948A
≥98% (HPLC), Neurotensin receptor antagonist, powder
Synonym(e):
2-[[5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1-(4-(N-(3-dimethylaminopropyl)-N-methylcarbamoyl)-2-isopropylphenyl)-1H-pyrazole3-carbonyl]amino] adamantane-2-carboxylic acid hydrochloride, SR 142948 hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 747,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H51N5O6·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
722.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SR 142948A, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccc(cc3C(C)C)C(=O)N(C)CCCN(C)C)C(=O)NC4([C@@H]5C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H]4C6)C(O)=O
InChI
1S/C39H51N5O6.ClH/c1-23(2)29-21-26(37(46)43(5)15-9-14-42(3)4)12-13-31(29)44-32(35-33(49-6)10-8-11-34(35)50-7)22-30(41-44)36(45)40-39(38(47)48)27-17-24-16-25(19-27)20-28(39)18-24;/h8,10-13,21-25,27-28H,9,14-20H2,1-7H3,(H,40,45)(H,47,48);1H/t24-,25+,27-,28+,39?;
InChI key
CUYNEHGBVHUQQW-BVJGGMLGSA-N
Application
SR 142948A was used to study the role of neurotensin signaling in intracellular alkanization and expression of IL-8 in human pancreatic cancer cells.[1]
Biochem/physiol Actions
SR 142948A is a neurotensin receptor antagonist
SR 142948A is a non-peptide Neurotensin receptor antagonist
SR 142948A is a potent neurotensin receptor antagonist that affects the expression of c-Fos and has properties of antipsychotic agent.[2] It blocks hypothermia and analgesia induced by neurotensin. It blocks the increase in the concentration of Ca+2 induced by the activation of phospholipase C in CHO cell model.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Neurotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0278SML0800SML1882
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)