Wichtige Dokumente
SML0264
AEG 3482
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Phenyl-imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faintly yellow to dark yellow
Löslichkeit
DMSO: ≥15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1nn2cc(nc2s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C10H8N4O2S2/c11-18(15,16)10-13-14-6-8(12-9(14)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,15,16)
InChIKey
MQUYTXDAVCOCMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.