SML0051
E-Resveratrol Trimethyl Ether
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-dimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene; Tri-O-methylresveratrol; Trimethoxy-trans-stilbene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥34 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable