Merck
SMB00559
Sigma-Aldrich
Muricarpone B
≥85% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl)heptan-3-one
Größe auswählen
1 MG
€ 401,00
€ 401,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 401,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 401,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥85% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
InChIKey
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Biochem./physiol. Wirkung
plant secondary metabolite
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)