Merck
SMB00557
Sigma-Aldrich
Violanthin
≥90% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
6-C-Glucosyl-8-C-rhamnosylapigenin
Größe auswählen
1 MG
€ 405,00
€ 405,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 405,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 405,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C=C(OC(C([C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)C)=C3O)=C1C(O)=C3[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C5=CC=C(C=C5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-8-17(31)21(35)23(37)27(39-8)16-20(34)15(26-24(38)22(36)18(32)13(7-28)41-26)19(33)14-11(30)6-12(40-25(14)16)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,17-18,21-24,26-29,31-38H,7H2,1H3/t8-,13+,17-,18+,21+,22-,23+,24+,26-,27-/m0/s1
InChIKey
MVOUGOXRXQDXDC-RSPRXDBDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Biochem./physiol. Wirkung
Violanthin is a compound that belongs to a class of organic compounds known as flavanoid 8-c-glycosides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)