Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 922,00 |
Über diesen Artikel
€ 922,00
Produktname
Violaxanthin, ≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
λ
in ethanol
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
InChI key
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| UV absorption λ: 438-442 nm Amax | UV absorption λ: 435-439 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - |
| λ in ethanol | λ in ethanol | λ - | λ - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Violaxanthin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?