Wichtige Dokumente
SMB00354
Fraxinellon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(3-Furyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethylphthalide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(C(O[C@H]2C3=COC=C3)=O)[C@@]2(C)CCC1
InChI
1S/C14H16O3/c1-9-4-3-6-14(2)11(9)13(15)17-12(14)10-5-7-16-8-10/h5,7-8,12H,3-4,6H2,1-2H3/t12-,14+/m0/s1
InChIKey
XYYAFLHHHZVPRN-GXTWGEPZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)