Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 420,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
InChI key
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥85% (LC/MS-UV) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI) ≥95% (LC/MS-UV)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/281/851/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d/640/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d.png)