Wichtige Dokumente
SMB00286
Terconazol
≥98%
Synonym(e):
(+-)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]-phenyl}-4-isopropylpiperazin, Triaconazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | interferes
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChIKey
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)