Merck
SMB00144
Sigma-Aldrich
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
€ 307,00
€ 307,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 307,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 307,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
InChIKey
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
Allgemeine Beschreibung
Labdanolic acid is a key constituent of the acid fraction of Cistus ladaniferus. It is an easily isolable natural product.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Labdanolic acid acts as a synthetic precursor for active drimanes.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)