Merck
SMB00109
Sigma-Aldrich
Grindeliasäure
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
9,13-epoxylabd-7-en-15-oic acid
Größe auswählen
1 MG
€ 307,00
€ 307,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 307,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 307,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]13CC[C@@](C)(CC(O)=O)O3
InChI
1S/C20H32O3/c1-14-7-8-15-17(2,3)9-6-10-19(15,5)20(14)12-11-18(4,23-20)13-16(21)22/h7,15H,6,8-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t15-,18-,19-,20+/m0/s1
InChIKey
XLWWERNKTLITEF-MVJPYGJCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barbara Gierlikowska et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 534111-534111 (2021-02-05)
Aim of the study: Both nasal and bronchial epithelial cells have evolved sophisticated mechanisms involved in cellular response to bacterial infection. Recognition of pathogens by TLR receptors activate the NF-κB transcription factor, and lead to production of wide spectrum of