Fortfahren mit
I6783
Isopimaric Acid
≥98% (GC), potassium (BK) channel oepner, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Isopimaric Acid, ≥98% (GC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@](C)(CC1=CC[C@@]3([H])[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)C=C
InChI
1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
MXYATHGRPJZBNA-KRFUXDQASA-N
General description
Isopimaric acid, a resin acid produced by conifer trees, is a tricyclic diterpene compound. High levels of isopimaric acid in the hepatocytes of the rainbow trout may impair calcium signalling machinery. Isopimaric acid is a potential big potassium (BK) channel opener.
Biochem/physiol Actions
Potent opener of large conductance calcium activated K+ (BK) channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
672315A8486O9381
description
≥98% (GC), powder
description
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
description
≥98% (HPLC)
description
92-100% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
92-100% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥1 mg/mL, ethanol: ≥1 mg/mL, methanol: ≥1 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)