Merck
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Anacardic acid C15:3
Größe auswählen
1 MG
€ 318,00
€ 318,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 318,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 318,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
InChIKey
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)