Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 471,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI key
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-UV) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-UV) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI) ≥95% (LC/MS-UV)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/281/851/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d/640/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d.png)