Fortfahren mit
PHL89210
Ginsenosid Rc
phyproof® Reference Substance
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
(3β,12β)-20-[(6-O-α-L-Arabinofuranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosid, NSC 310104, Panaxosid Rc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H90O22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1079.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 242,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@]2(CC[C@]6([H])[C@](CCC=C(C)C)(O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
InChI key
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
449877796003000590
Ginsenosid Rc phyproof® Reference Substance
PHL89210
Ginsenosid Rc
Ginsenosid Re primary reference standard
03000590
Ginsenosid Re
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
analytical standard
description
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HWI
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenosid Rc
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)