Wichtige Dokumente
SHC001H
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Synonym(e):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
Methode(n)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Komponenten
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)