SAB5700141
Anti-Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
H3/A, H3C10, H3C11, H3C12, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3FA, HIST1H3A
Größe auswählen
€ 317,00
Größe auswählen
About This Item
€ 317,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
15
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.1 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys9/Lys14/Lys18/Lys23/Lys27)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)