Merck
SAB5201104
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, S206A-8
Synonym(e):
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
Größe auswählen
100 μG
€ 481,00
€ 481,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 481,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 481,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-Gfap antibody produced in mouse, clone S206A-8, purified immunoglobulin
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S206A-8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Immunogen
Synthetic peptide amino acids 411-422 (KTVEMRDGEVIK) of human GFAP; 100% identical in rat and mouse
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iván D Bravo-Tobar et al.
Journal of neuroscience research, 99(10), 2493-2510 (2021-06-30)
Resilience to stress is the ability to quickly adapt to adversity. There is evidence that exposure to prolonged stress triggers neuroinflammation what produces individual differences in stress vulnerability. However, the relationship between stress resilience, neuroinflammation, and depressive-like behaviors remains unknown.
Razvan Vlad Opris et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 12(1) (2022-01-12)
(1) Background: The study aimed to assess neurobehavioral, ultrastructural, and biochemical changes induced by silver nanoparticles synthesized with Cornus mas L. extract (AgNPs-CM) in rat brains. (2) Methods: The study included 36 male adult rats divided into three groups. Over
Hui Li et al.
Journal of inflammation research, 16, 95-107 (2023-01-17)
The spinal cord expresses brain-derived neurotrophic factor precursor (proBDNF) and its receptor pan neurotrophin receptor 75 (p75NTR). However, the role of spinal proBDNF signaling in the pathogenesis of inflammatory pain remains unknown. Rats were locally injected with complete Freund's adjuvant
Yong Zuo et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 30(2), e14612-e14612 (2024-02-09)
Numerous studies on animals have shown that exposure to general anesthetics in infant stage may cause neurocognitive impairment. However, the exact mechanism is not clear. The dysfunction of iron metabolism can cause neurodevelopmental disorders. Therefore, we investigated the effect of
Raissa Timmerman et al.
Glia, 70(4), 728-747 (2021-12-29)
Microglia are increasingly being recognized as druggable targets in neurodegenerative disorders, and good in vitro models are crucial to address cell biological questions. Major challenges are to recapitulate the complex microglial morphology and their in vivo transcriptome. We have therefore