Merck
SAB4500552
Sigma-Aldrich
Anti-SIK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
SIK-1, SIK1, Salt-inducible kinase 1, Serine/threonine-protein kinase SNF1LK
Größe auswählen
100 μG
€ 394,00
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 84 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIK1(150094)
Allgemeine Beschreibung
Anti-SIK Antibody detects endogenous levels of total SIK protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SIK.
Immunogen Range: 148-197
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alessia Remigante et al.
Frontiers in physiology, 14, 1303815-1303815 (2023-12-19)
Introduction: During their lifespan in the bloodstream, red blood cells (RBCs) are exposed to multiple stressors, including increased oxidative stress, which can affect their morphology and function, thereby contributing to disease. Aim: This investigation aimed to explore the cellular and
Aging Injury Impairs Structural Properties and Cell Signaling in Human Red Blood Cells; A??a?? Berry Is a Keystone.
Spinelli, et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 12 (2023)