Merck
SAB4300647
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-FLJ45472
Größe auswählen
100 μG
€ 485,00
€ 485,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 485,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 485,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Produktbezeichnung
Anti-GFAP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-S-K-Q-E)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Allgemeine Beschreibung
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is an intermediate-filament protein found in the astrocytes of CNS (central nervous system).{56,59} It is located on chromosome 17q21.
The antibody detects endogenous level of total GFAP protein.
Immunogen
Peptide sequence around aa. 423-427 (E-S-K-Q-E), according to the protein NP_002046.1
Biochem./physiol. Wirkung
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) regulates intermediate filament network dynamics, cell morphology and focal adhesions. It helps in maintaining myelination and stability of CNS (central nervous system) white matter architecture.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
GFAP isoforms control intermediate filament network dynamics, cell morphology, and focal adhesions
Moeton M, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences (2016)
Lin Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1535-1559 (2018-10-31)
Neurotoxic A1 astrocytes are induced by inflammation after spinal cord injury (SCI), and the inflammation-related Nuclear Factor Kappa B (NFκB) pathway may be related to A1-astrocyte activation. Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation is a promising therapy for SCI, where transplanted
Childhood constipation; an overview of genetic studies and associated syndromes
Peeters B, et al.
Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology (2011)
Aditi Swarup et al.
Experimental eye research, 172, 45-53 (2018-04-01)
The primary energy substrate of the lens is glucose and uptake of glucose from the aqueous humor is dependent on glucose transporters. GLUT1, the facilitated glucose transporter encoded by Slc2a1 is expressed in the epithelium of bovine, human and rat
GFAP is necessary for the integrity of CNS white matter architecture and long-term maintenance of myelination
Liedtke W, et al.
Neuron (1996)