Wichtige Dokumente
SAB4200838
Anti-Rubicon antibody, Mouse monoclonal
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Beclin-1 associated RUN domain containing protein, KIAA0226, RUBCN, Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein, SCAR15
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RB-145, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUBCN(9711)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)